Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63647.06 H63647.14
H63647.06EA 128.36 EUR
H63647.06 H63647.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine
Purity: 95% CAS No.: 55674-67-4 Molecular Formula: C9H17NO5 Formula Weight: 219.23 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2051734 MDL No.: MFCD00037807
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037807
Číslo CAS: 55674-67-4