Tlačiť
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Fmoc-NH-PEG2-CH2COOH, 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxa-n-octanoic acid, Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, [2-[2-[(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]acetic acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, [2-[2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]ethoxy]ethoxy]acetic acid
H63641.MD H63641.03
H63641.MDEA 170.64 EUR
H63641.MD H63641.03
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 95%
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 166108-71-0 Molecular Formula: C21H23NO6 Formula Weight: 385.42 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Beilstein Reference: 9658732 MDL No.: MFCD01321015
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₆
Mw: 385.42 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321015
Číslo CAS: 166108-71-0