Tlačiť
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Cys(Trt)-NH2, H-Cys(Trt)-NH₂, S-Trityl-L-cysteinamide
H63628.03 H63628.06
H63628.03EA 63.38 EUR
H63628.03 H63628.06
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide
Purity: 98% CAS No.: 166737-85-5 Molecular Formula: C22H22N2OS Formula Weight: 362.49 Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD22126061
Vzorec: C₂₂H₂₂N₂OS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22126061
Číslo CAS: 166737-85-5