Fmoc-Lys(biotin)-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63609.03
H63609.06
H63609.03EA
429.6
EUR
H63609.03
H63609.06
Fmoc-Lys(biotin)-OH 95%
Fmoc-Lys(biotin)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 146987-10-2
Molecular Formula: C31H38N4O6S
Formula Weight: 594.72
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00270741
Vzorec:
C₃₁H₃₈N₄O₆S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00270741 Číslo CAS: 146987-10-2 |