6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H63584.03
H63584.06
H63584.03EA
161.25
EUR
H63584.03
H63584.06
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 324028-95-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD09834827
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09834827 Číslo CAS: 324028-95-7 ADR: 6.1,III |