L-4-Cyanophenylalanine 98% (by NMR)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
H-Phe(4-CN)-OH
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
H63572.MDEA
80.63
EUR
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
L-4-Cyanophenylalanine 98% (by NMR)
L-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 167479-78-9
Molecular Formula: C10H10N2O2
Formula Weight: 190.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00270363
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ |
Číslo MDL:
MFCD00270363 Číslo CAS: 167479-78-9 ADR: 6.1,III |