Tlačiť
DL-Phenylalaninol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-3-phenyl-1-propanol, DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, 2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
H63562.03 H63562.06 H63562.14
H63562.03EA 71.7 EUR
H63562.03 H63562.06 H63562.14
DL-Phenylalaninol 96%
DL-Phenylalaninol
Purity: 96% CAS No.: 16088-07-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 69-73° Beilstein Reference: 2208237 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00066689
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.21 g/mol
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066689
Číslo CAS: 16088-07-6
OSN: 3259
ADR: 8 III