Tlačiť
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63456.MD H63456.03 H63456.06
H63456.MDEA 69.39 EUR
H63456.MD H63456.03 H63456.06
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 73075-45-3 Molecular Formula: C9H10ClN.HCl Formula Weight: 204.10 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD08461076
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08461076
Číslo CAS: 73075-45-3