Tlačiť
N-Acetyl-D-alanine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Ac-D-Ala-OH, Ac-D-Ala-OH
H63450.03 H63450.06
H63450.03EA 58.97 EUR
H63450.03 H63450.06
N-Acetyl-D-alanine 98%
N-Acetyl-D-alanine
Purity: 98% CAS No.: 19436-52-3 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00063133
Vzorec: C₅H₉NO₃
Číslo MDL: MFCD00063133
Číslo CAS: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8