Tlačiť
Ethyl-4-nitro-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate, Ethyl 4-nitro-1H-indole-2-carboxylate
H63440.MD H63440.03
H63440.MDEA 298.84 EUR
H63440.MD H63440.03
Ethyl-4-nitro-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-nitro-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4993-93-5 Molecular Formula: C11H10N2O4 Formula Weight: 234.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Yellow MDL No.: MFCD06795512
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₄
Číslo MDL: MFCD06795512
Číslo CAS: 4993-93-5