4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
H63432.03
H63432.06
H63432.03EA
83.72
EUR
H63432.03
H63432.06
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 243977-23-3
Molecular Formula: C9H7F3O2S
Formula Weight: 236.21
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00236351
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂S Mw: 236.208 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00236351 Číslo CAS: 243977-23-3 |