Tlačiť
Boc-O-benzyl-D-Tyrosine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine, Boc-D-Tyr(Bzl)-OH
H63427.06 H63427.14
H63427.06EA 128.76 EUR
H63427.06 H63427.14
Boc-O-benzyl-D-Tyrosine 95%
Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Purity: 95% CAS No.: 63769-58-4 Molecular Formula: C21H25NO5 Formula Weight: 371.43 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00038249
Vzorec: C₂₁H₂₅NO₅
Mw: 371.433 g/mol
Číslo MDL: MFCD00038249
Číslo CAS: 63769-58-4