Tlačiť
L-Tryptophanamide hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Trp-NH2.HCl, H-Trp-NH₂·HCl
H63405.03 H63405.06
H63405.03EA 55.35 EUR
H63405.03 H63405.06
L-Tryptophanamide hydrochloride 95%
L-Tryptophanamide hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 5022-65-1 Molecular Formula: C11H13N3O.HCl Formula Weight: 239.70 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00054315
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Číslo MDL: MFCD00054315
Číslo CAS: 5022-65-1