Tlačiť
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl isobutyrimidate hydrochloride
H63386.03 H63386.06
H63386.03EA 81.43 EUR
H63386.03 H63386.06
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 39739-60-1 Molecular Formula: C5H11NO.HCl Formula Weight: 137.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD03844704
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
Číslo MDL: MFCD03844704
Číslo CAS: 39739-60-1