Tlačiť
3-(2-Naphthyl)-L-alanine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-alpha-Amino-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid, H-3-(2-Naphthyl)-Ala-OH
H63354.03 H63354.06 H63354.14
H63354.03EA 54.95 EUR
H63354.03 H63354.06 H63354.14
3-(2-Naphthyl)-L-alanine 97%
3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Purity: 97% CAS No.: 58438-03-2 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2726272 Optical Rotation: -11°(c= 1M HCl) MDL No.: MFCD00066087
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066087
Číslo CAS: 58438-03-2