4-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63317.14
H63317.22
H63317.14EA
100.28
EUR
H63317.14
H63317.22
4-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 446-11-7
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Physical Form: Liquid
Appearance: Red-brown
Boiling Point: 241° dec
Beilstein Reference: 2253853
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00007060
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Teplota varu: 241 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007060 Číslo CAS: 446-11-7 ADR: 6.1,III |