Tlačiť
1-chlorbutan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: n-Butyl Chloride
A11494.0F A11494.AP
A11494.0FEA 121.37 EUR
A11494.0F A11494.AP
1-chlorbutan ≥99%
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 77…78 °C
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0.886
Teplota vzplanutia: –12 °C (10 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001009
Číslo CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM