(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
H63293.03
H63293.06
H63293.03EA
109.75
EUR
H63293.03
H63293.06
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 51719-65-4
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.03
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD01764671
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O₂ Mw: 205.03 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD01764671 Číslo CAS: 51719-65-4 |