Tlačiť
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
H63293.03 H63293.06
H63293.03EA 109.75 EUR
H63293.03 H63293.06
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 95% CAS No.: 51719-65-4 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.03 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD01764671
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Mw: 205.03 g/mol
Číslo MDL: MFCD01764671
Číslo CAS: 51719-65-4