Tlačiť
H-Asp(OtBu)-OMe·HCl 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L-Aspartic acid 4-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, H-Asp(OtBu)-OMe.HCl
H63257.03 H63257.06
H63257.03EA 109.11 EUR
H63257.03 H63257.06
H-Asp(OtBu)-OMe·HCl 98%
H-Asp(OtBu)-OMe·HCl
Purity: 98% CAS No.: 2673-19-0 Molecular Formula: C9H17NO4.HCl Formula Weight: 239.7 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 6005591 MDL No.: MFCD00153427
Vzorec: C₉H₁₈ClNO₄
Mw: 239.7 g/mol
Číslo MDL: MFCD00153427
Číslo CAS: 2673-19-0