Tlačiť
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63235.03 H63235.06
H63235.03EA 61.37 EUR
H63235.03 H63235.06
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 317-46-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD06797825
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Číslo MDL: MFCD06797825
Číslo CAS: 317-46-4