Tlačiť
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63214.MD H63214.03
H63214.MDEA 191.34 EUR
H63214.MD H63214.03
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH 95%
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
Purity: 95% CAS No.: 146998-27-8 Molecular Formula: C36H37N5O5 Formula Weight: 619.71 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: Red MDL No.: MFCD00467694
Vzorec: C₃₆H₃₇N₅O₅
Číslo MDL: MFCD00467694
Číslo CAS: 146998-27-8