2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
H63173.14
H63173.22
H63173.14EA
122.74
EUR
H63173.14
H63173.22
2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 437-86-5
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 98°(208°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.276
Refractive Index: 1.5290
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 19° dec.
Boiling Point: 111°/12mm
Beilstein Reference: 2442082
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD03412242
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Mw: 155.13 g/mol Teplota varu: 111 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 19 °C (rozkl.) Hustota: 1.276 Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03412242 Číslo CAS: 437-86-5 ADR: 6.1 III |