Tlačiť
2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
H63173.14 H63173.22
H63173.14EA 122.74 EUR
H63173.14 H63173.22
2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Purity: 98% CAS No.: 437-86-5 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 98°(208°F) Physical Form: Liquid Density: 1.276 Refractive Index: 1.5290 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 19° dec. Boiling Point: 111°/12mm Beilstein Reference: 2442082 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD03412242
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13 g/mol
Teplota varu: 111 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 19 °C (rozkl.)
Hustota: 1.276
Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412242
Číslo CAS: 437-86-5
ADR: 6.1 III