Tlačiť
Boc-Phe-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63164.03 H63164.06 H63164.14
H63164.03EA 42.12 EUR
H63164.03 H63164.06 H63164.14
Boc-Phe-OH 95%
Boc-Phe-OH
Purity: 95% CAS No.: 4530-18-1 Molecular Formula: C14H19NO4 Formula Weight: 265.3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00558969
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Číslo MDL: MFCD00558969
Číslo CAS: 4530-18-1