5-bromoquinolin-6-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
6-Amino-5-bromoquinoline, 5-Bromoquinolin-6-amine
H63150.03
H63150.06
H63150.03EA
237.06
EUR
H63150.03
H63150.06
5-bromoquinolin-6-amine 97%
5-bromoquinolin-6-amine
Purity: 97%
CAS No.: 50358-42-4
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow to brown
MDL No.: MFCD00234503
Vzorec:
C₉H₇BrN₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00234503 Číslo CAS: 50358-42-4 |