Tlačiť
5-bromoquinolin-6-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Amino-5-bromoquinoline, 5-Bromoquinolin-6-amine
H63150.03 H63150.06
H63150.03EA 237.06 EUR
H63150.03 H63150.06
5-bromoquinolin-6-amine 97%
5-bromoquinolin-6-amine
Purity: 97% CAS No.: 50358-42-4 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 Physical Form: Solid Appearance: Yellow to brown MDL No.: MFCD00234503
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234503
Číslo CAS: 50358-42-4