Tlačiť
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
H63144.03 H63144.06
H63144.03EA 136.38 EUR
H63144.03 H63144.06
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 87808-49-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03840737
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Číslo MDL: MFCD03840737
Číslo CAS: 87808-49-9