3-Fluoro-D-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63131.03
H63131.06
H63131.03EA
98.68
EUR
H63131.03
H63131.06
3-Fluoro-D-phenylalanine 95%
3-Fluoro-D-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 110117-84-5
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00066449
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ |
Číslo MDL:
MFCD00066449 Číslo CAS: 110117-84-5 |