2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
H63110.06
H63110.14
H63110.06EA
163.83
EUR
H63110.06
H63110.14
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 421552-12-7
Molecular Formula: C8H5BrFN
Formula Weight: 214.04
Physical Form: Solid
UN No.: UN2923
MDL No.: MFCD08059542
Vzorec:
C₈H₅BrFN Mw: 214.04 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08059542 Číslo CAS: 421552-12-7 ADR: 8 III |