Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98% 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10514.09 A10514.18
A10514.09EA 76.91 EUR
A10514.09 A10514.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98% 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Vzorec: C₁₇H₂₄O₃
Mw: 276.37 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 195 °C (rozkl.)
Hustota: 1.2141 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017291
Číslo CAS: 22014-01-3
EINECS: 218-811-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour) White to cream or pale yellow or pale orange
Form Powder
Assay (Aqueous acidbase Titration) >97.5 to <102.5%
Assay (Silylated GC) >97.5% (sum of isomers)