2-Iodopyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63062.06
H63062.14
H63062.06EA
123.95
EUR
H63062.06
H63062.14
2-Iodopyridine 95%
2-Iodopyridine
Purity: 95%
CAS No.: 5029-67-4
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205
Physical Form: Solid
Density: 1.928
Refractive Index: 1.632
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 52° dec
Beilstein Reference: 105790
MDL No.: MFCD00464928
Vzorec:
C₅H₄IN Teplota tavenia: 52 °C (rozkl.) Hustota: 1,928 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00464928 Číslo CAS: 5029-67-4 |