Tlačiť
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
H63038.03 H63038.06
H63038.03EA 120.34 EUR
H63038.03 H63038.06
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 884497-46-5 Molecular Formula: C8H8FNO2 Formula Weight: 169.16 Physical Form: Solid Appearance: White to yellow MDL No.: MFCD05863683
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863683
Číslo CAS: 884497-46-5