Tlačiť
O-tert-Butyl-L-threonine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63031.06 H63031.14
H63031.06EA 115.12 EUR
H63031.06 H63031.14
O-tert-Butyl-L-threonine 97%
O-tert-Butyl-L-threonine
Purity: 97% CAS No.: 4378-13-6 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2206127 Optical Rotation: -43°(c=1 in water) MDL No.: MFCD00037766
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037766
Číslo CAS: 4378-13-6