Tlačiť
3-Nitro-L-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-NO₂)-OH
H63029.MD H63029.03 H63029.06
H63029.MDEA 67.39 EUR
H63029.MD H63029.03 H63029.06
3-Nitro-L-phenylalanine 95%
3-Nitro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 19883-74-0 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD01860661
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Číslo MDL: MFCD01860661
Číslo CAS: 19883-74-0