(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H63019.06
H63019.14
H63019.22
H63019.06EA
73
EUR
H63019.06
H63019.14
H63019.22
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 33208-99-0
Molecular Formula: C3H8N2O.HCl
Formula Weight: 124.57
Physical Form: Solid
Melting Point: 212-217° dec
Optical Rotation: +11°(c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00066145
Vzorec:
C₃H₉ClN₂O Teplota tavenia: 212…217 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066145 Číslo CAS: 33208-99-0 |