Tlačiť
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
H63013.06 H63013.14 H63013.22
H63013.06EA 73 EUR
H63013.06 H63013.14 H63013.22
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 385-02-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD01862079
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Mw: 185.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862079
Číslo CAS: 385-02-4