DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-DL-Tle-OH
H63007.03
H63007.06
H63007.03EA
81.83
EUR
H63007.03
H63007.06
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH)
Purity: 95%
CAS No.: 33105-81-6
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Solid
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065933 Číslo CAS: 33105-81-6 |