Tlačiť
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-DL-Tle-OH
H63007.03 H63007.06
H63007.03EA 81.83 EUR
H63007.03 H63007.06
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH)
Purity: 95% CAS No.: 33105-81-6 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Physical Form: Solid Melting Point: 300° dec Beilstein Reference: 1721823 MDL No.: MFCD00065933
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065933
Číslo CAS: 33105-81-6