Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Disodium hexabromoplatinate hexahydrate
88966.03
88966.06
88966.03EA
203.77
EUR
88966.03
88966.06
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
CAS No.: 39277-13-9
Molecular Formula: Na2PtBr6.6H2O
Formula Weight: 828.49 (720.49anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00014237
Vzorec:
Br₆Na₂Pt Mw: 828.49 g/mol (720.49 anhy) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014237 Číslo CAS: 39277-13-9 EINECS: 254-398-8 |