Tlačiť
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88966.03 88966.06
88966.03EA 203.77 EUR
88966.03 88966.06
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
CAS No.: 39277-13-9 Molecular Formula: Na2PtBr6.6H2O Formula Weight: 828.49 (720.49anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00014237
Vzorec: Br₆Na₂Pt
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014237
Číslo CAS: 39277-13-9
EINECS: 254-398-8