Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H62930.03
H62930.06
H62930.03EA
86.64
EUR
H62930.03
H62930.06
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 118476-89-4
Molecular Formula: C25H30N2O6
Formula Weight: 454.52
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00077065
Vzorec:
C₂₅H₃₀N₂O₆ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00077065 Číslo CAS: 118476-89-4 |