Tlačiť
1-(Triphenylmethyl)-L-histidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-His(Trt)-OH, 1-Trityl-L-histidine, H-His(1-Trt)-OH
H62779.03 H62779.06
H62779.03EA 80.22 EUR
H62779.03 H62779.06
1-(Triphenylmethyl)-L-histidine 98%
1-(Triphenylmethyl)-L-histidine
Purity: 98% CAS No.: 35146-32-8 Molecular Formula: C25H23N3O2 Formula Weight: 397.47 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 210° dec Beilstein Reference: 767244 MDL No.: MFCD00153444
Vzorec: C₂₅H₂₃N₃O₂
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00153444
Číslo CAS: 35146-32-8