Tlačiť
Boc-N-Me-Val-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H62771.03 H62771.06
H62771.03EA 106.3 EUR
H62771.03 H62771.06
Boc-N-Me-Val-OH 95%
Boc-N-Me-Val-OH
Purity: 95% CAS No.: 45170-31-8 Molecular Formula: C11H21NO4 Formula Weight: 231.29 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2646180 Optical Rotation: -94°(c=0.5 in ethanol) MDL No.: MFCD00038760
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038760
Číslo CAS: 45170-31-8