Tlačiť
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Boc-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-L-serine
H62705.06 H62705.14
H62705.06EA 65.38 EUR
H62705.06 H62705.14
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 23680-31-1 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33 Physical Form: Solid Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 3064461 Optical Rotation: +20°(c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00066063
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₅
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066063
Číslo CAS: 23680-31-1
EINECS: 245-820-1