D-(-)-Cysteine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-D-Cys-OH, (S)-(-)-Cysteine
H62627.03
H62627.06
H62627.03EA
139.19
EUR
H62627.03
H62627.06
D-(-)-Cysteine 98%
D-(-)-Cysteine
Purity: 98%
CAS No.: 921-01-7
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 230° dec
Beilstein Reference: 1721407
MDL No.: MFCD00066461
Vzorec:
C₃H₇NO₂S Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066461 Číslo CAS: 921-01-7 EINECS: 213-062-0 |