Tlačiť
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H62575.MD H62575.03
H62575.MDEA 150.42 EUR
H62575.MD H62575.03
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester 96%
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 863578-24-9 Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 49-50° MDL No.: MFCD11617916
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Teplota tavenia: 49…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11617916
Číslo CAS: 863578-24-9