Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetate
H62561.03
H62561.06
H62561.03EA
288.01
EUR
H62561.03
H62561.06
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate
Purity: 96%
CAS No.: 937732-38-2
Molecular Formula: C9H8BrFO2
Formula Weight: 247.06
Physical Form: Solid
Vzorec:
C₉H₈BrFO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD20489056 Číslo CAS: 937732-38-2 |