Boc-His-OMe 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H62545.03
H62545.06
H62545.03EA
120.34
EUR
H62545.03
H62545.06
Boc-His-OMe 95%
Boc-His-OMe
Purity: 95%
CAS No.: 2488-14-4
Molecular Formula: C12H19N3O4
Formula Weight: 269.30
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00167635
Vzorec:
C₁₂H₁₉N₃O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00167635 Číslo CAS: 2488-14-4 |