Tlačiť
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
H62543.06 H62543.14
H62543.06EA 44.06 EUR
H62543.06 H62543.14
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4931-66-2 Molecular Formula: C6H9NO3 Formula Weight: 143.14 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.226 Refractive Index: 1.4860 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 90°/0.3mm Optical Rotation: +10°(c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00080931
Vzorec: C₆H₉NO₃
Mw: 143.14 g/mol
Teplota varu: 90 °C (0.3 mmHg)
Hustota: 1.226
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080931
Číslo CAS: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3