trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(1r,4r)-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
H62522.MD
H62522.03
H62522.MDEA
221.82
EUR
H62522.MD
H62522.03
trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride 97%
trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 873537-33-8
Molecular Formula: C7H12N2.HCl
Formula Weight: 160.64
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD21643021
Vzorec:
C₇H₁₂N₂·ClH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD21643021 Číslo CAS: 873537-33-8 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |