2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzenamine, 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 2-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H62511.MD
H62511.03
H62511.MDEA
249.5
EUR
H62511.MD
H62511.03
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
Physical Form: Solid
Vzorec:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD12025504 Číslo CAS: 1309982-16-8 |