Tlačiť
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzenamine, 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 2-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H62511.MD H62511.03
H62511.MDEA 249.5 EUR
H62511.MD H62511.03
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025504
Číslo CAS: 1309982-16-8