Tlačiť
L-(-)-Tryptophanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L-Tryptophanol, (S)-(-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propanol, (S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
H62506.03 H62506.06
H62506.03EA 155.42 EUR
H62506.03 H62506.06
L-(-)-Tryptophanol 97%
L-(-)-Tryptophanol
Purity: 97% CAS No.: 2899-29-8 Molecular Formula: C11H14N2O Formula Weight: 190.24 Physical Form: Viscous liquid Appearance: Brown Optical Rotation: -20° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00037970
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Mw: 190.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037970
Číslo CAS: 2899-29-8