Tlačiť
Boc-Glu-NH₂ 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyric acid
H62305.03 H62305.06
H62305.03EA 108.7 EUR
H62305.03 H62305.06
Boc-Glu-NH₂ 98%
Boc-Glu-NH₂
Purity: 98% CAS No.: 18800-74-3 Molecular Formula: C10H18N2O5 Formula Weight: 246.26 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00070081
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₅
Mw: 246.263 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070081
Číslo CAS: 18800-74-3